2,3-Epoxy-1-(1-ethoxyethoxy)propane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR917210-5G
OR917210-25G
APOSOR917210-5GEA
5720
CZK
APOSOR917210-5G
APOSOR917210-25G
2,3-Epoxy-1-(1-ethoxyethoxy)propane 95%
2,3-Epoxy-1-(1-ethoxyethoxy)propane
Vzorec:
C₇H₁₄O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22575236 CAS číslo: 4416-85-7 |