Tisk…
Pyrimidin-4-ol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR917181-100G OR917181-25G OR917181-5G
APOSOR917181-100GEA 0 CZK
APOSOR917181-100G APOSOR917181-25G APOSOR917181-5G
Pyrimidin-4-ol 98%
Pyrimidin-4-ol
Vzorec: C4H4N2O
Bod tání: 163…169 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00038024
CAS číslo: 51953-18-5