Tisk…
5-Chloromethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR917097-1G OR917097-250MG
APOSOR917097-1GEA 5030 CZK
APOSOR917097-1G APOSOR917097-250MG
5-Chloromethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)pyridine 95%
5-Chloromethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)pyridine
Vzorec: C₉H₈ClN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06658399
CAS číslo: 748796-39-6