Tisk…
6-Chloro-N-methyl-2-pyridinamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR917005-10G OR917005-1G OR917005-5G
APOSOR917005-10GEA 4070 CZK
APOSOR917005-10G APOSOR917005-1G APOSOR917005-5G
6-Chloro-N-methyl-2-pyridinamine 98%
6-Chloro-N-methyl-2-pyridinamine
Vzorec: C₆H₇ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234196
CAS číslo: 89026-78-8