Tisk…
2-Propylsulphanylpyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR916975-1G OR916975-5G
APOSOR916975-1GEA 3940 CZK
APOSOR916975-1G APOSOR916975-5G
2-Propylsulphanylpyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-Propylsulphanylpyrimidine-5-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₁₀N₂OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07186427
CAS číslo: 876890-33-4