Tisk…
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR916952-1G OR916952-250MG
APOSOR916952-1GEA 4040 CZK
APOSOR916952-1G APOSOR916952-250MG
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanamine 95%
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanamine
Vzorec: C₉H₁₀ClN
MW: 167,64 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07371527
CAS číslo: 72934-36-2