Methyl-5-methyl-2-furoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR916942-1G
OR916942-5G
APOSOR916942-1GEA
0
CZK
APOSOR916942-1G
APOSOR916942-5G
Methyl-5-methyl-2-furoate 95%
Methyl-5-methyl-2-furoate
Vzorec:
C₇H₈O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04116374 CAS číslo: 2527-96-0 |