Tisk…
4-Chloro-2-isopropyl-5-methylphenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chlorothymol
OR916910-25G
APOSOR916910-25GEA 3610 CZK
APOSOR916910-25G
4-Chloro-2-isopropyl-5-methylphenol 98%
4-Chloro-2-isopropyl-5-methylphenol
Vzorec: C₁₀H₁₃ClO
MW: 184,67 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002326
CAS číslo: 89-68-9