Tisk…
(2-Methoxyphenyl)acetaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2-Methoxyphenyl)acetaldehyde
OR916906-1G OR916906-250MG
APOSOR916906-1GEA 6190 CZK
APOSOR916906-1G APOSOR916906-250MG
(2-Methoxyphenyl)acetaldehyde 95%
(2-Methoxyphenyl)acetaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00072185
CAS číslo: 33567-59-8