3-Methyl-1-phenyl-2-butanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR916904-25G
OR916904-5G
APOSOR916904-25GEA
19840
CZK
APOSOR916904-25G
APOSOR916904-5G
3-Methyl-1-phenyl-2-butanone 95%
3-Methyl-1-phenyl-2-butanone
Vzorec:
(C₆H₅)CH₂C(O)CH(CH₃)CH₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00040487 CAS číslo: 2893-05-2 |