Tisk…
N-Ethyl-2-pyrrolidin-1-ylethanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: N-Ethyl-2-(1-pyrrolidyl)ethanamine
OR916855-1G OR916855-250MG
APOSOR916855-1GEA 3970 CZK
APOSOR916855-1G APOSOR916855-250MG
N-Ethyl-2-pyrrolidin-1-ylethanamine 95%
N-Ethyl-2-pyrrolidin-1-ylethanamine
Vzorec: C₈H₁₈N₂
MW: 142,25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08361605
CAS číslo: 138356-55-5