Tisk…
4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR916849-1G OR916849-250MG
APOSOR916849-1GEA 11380 CZK
APOSOR916849-1G APOSOR916849-250MG
4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyde 95%
4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08059835
CAS číslo: 887922-90-9