Tisk…
H-DL-Phe(4-Me)-OH 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR916821-1G OR916821-25G OR916821-5G
APOSOR916821-1GEA 3310 CZK
APOSOR916821-1G APOSOR916821-25G APOSOR916821-5G
H-DL-Phe(4-Me)-OH 97%
H-DL-Phe(4-Me)-OH
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,2 g/mol
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 4599-47-7