Tisk…
Allyl-1-pyrrolidinecarbodithioate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR916805-1G OR916805-25G OR916805-5G
APOSOR916805-1GEA 3540 CZK
APOSOR916805-1G APOSOR916805-25G APOSOR916805-5G
Allyl-1-pyrrolidinecarbodithioate 95%
Allyl-1-pyrrolidinecarbodithioate
Vzorec: C₈H₁₃NS₂
MW: 187,32 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00135118
CAS číslo: 701-13-3