Tisk…
2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone imine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Di-tert-butylmethanimine, 2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanimine
OR916803-1G OR916803-5G
APOSOR916803-1GEA 4370 CZK
APOSOR916803-1G APOSOR916803-5G
2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone imine 95%
2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone imine
Vzorec: C₉H₁₉N
MW: 141,26 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216566
CAS číslo: 29097-52-7