Tisk…
5-Chloro-2-methyl-1,3-benzoxazol-6-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR916745-1G OR916745-5G
APOSOR916745-1GEA 2860 CZK
APOSOR916745-1G APOSOR916745-5G
5-Chloro-2-methyl-1,3-benzoxazol-6-amine 98%
5-Chloro-2-methyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Vzorec: C₈H₇ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368636
CAS číslo: 323579-00-6