Tisk…
3-Chlorovanillin 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR916737-5G
APOSOR916737-5GEA 2200 CZK
APOSOR916737-5G
3-Chlorovanillin 95%
3-Chlorovanillin
Vzorec: C₈H₇ClO₃
MW: 186,59 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016982
CAS číslo: 19463-48-0