Tisk…
Methyl 4,5-Dibromo-2-furancarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4,5-Dibromo-2-furancarboxylic acid methyl ester, 4,5-Dibromo-2-furoic acid methyl ester, Methyl 4,5-Dibromo-2-furoate
OR916713-1G OR916713-5G
APOSOR916713-1GEA 1910 CZK
APOSOR916713-1G APOSOR916713-5G
Methyl 4,5-Dibromo-2-furancarboxylate
Methyl 4,5-Dibromo-2-furancarboxylate
Vzorec: C₆H₄Br₂O₃
MW: 283.90 g/mol
Bod tání: 56…57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00092493
CAS číslo: 54113-41-6