2-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyrimidin-4-amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR916705-1G
OR916705-250MG
APOSOR916705-1GEA
16960
CZK
APOSOR916705-1G
APOSOR916705-250MG
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyrimidin-4-amine 97%
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyrimidin-4-amine
Vzorec:
C₉H₁₅N₅ MW: 193,2500 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09999199 CAS číslo: 57005-71-7 |