Butyl nitrate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR916679-100G
OR916679-25G
OR916679-5G
OR916679-1G
APOSOR916679-100GEA
0
CZK
APOSOR916679-100G
APOSOR916679-25G
APOSOR916679-5G
APOSOR916679-1G
Butyl nitrate 95%
Butyl nitrate
Vzorec:
C₄H₉NO₃ MW: 119,12 g/mol Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
928-45-0 |