Tisk…
3,4-Dimethyl-3-hexanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR916623-10G OR916623-1G OR916623-5G
APOSOR916623-10GEA 8270 CZK
APOSOR916623-10G APOSOR916623-1G APOSOR916623-5G
3,4-Dimethyl-3-hexanol 95%
3,4-Dimethyl-3-hexanol
Vzorec: C₈H₁₈O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00021820
CAS číslo: 19550-08-4