Tisk…
7-Hydroxy-2-tetralone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Hydroxy-3,4-dihydro-1H-naphthalen-2-one
OR916604-1G OR916604-250MG
APOSOR916604-1GEA 10750 CZK
APOSOR916604-1G APOSOR916604-250MG
7-Hydroxy-2-tetralone 95%
7-Hydroxy-2-tetralone
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038657
CAS číslo: 37827-68-2