4-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)piperidine, 4-(1-Piperidinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
OR9166-1G
OR9166-5G
APOSOR9166-1GEA
2170
CZK
APOSOR9166-1G
APOSOR9166-5G
4-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester
4-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₁₈H₂₈BNO₂ MW: 301.23 g/mol Bod tání: 68…71 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08271932 CAS číslo: 859833-22-0 UN: 3259 ADR: 8 III |