1-Benzylpiperidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR916524-100G
APOSOR916524-100GEA
5290
CZK
APOSOR916524-100G
1-Benzylpiperidine 98%
1-Benzylpiperidine
Vzorec:
C₁₂H₁₇N MW: 175,28 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00224901 CAS číslo: 2905-56-8 |