Tisk…
Isopropyl carbamate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR916469-100G OR916469-25G
APOSOR916469-100GEA 9820 CZK
APOSOR916469-100G APOSOR916469-25G
Isopropyl carbamate 95%
Isopropyl carbamate
Vzorec: C₄H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00025463
CAS číslo: 1746-77-6