Tisk…
Benzyl 2-Naphthyl Ether 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Benzyl 2-Naphthyl Ether, 2-Benzyloxynaphthalene
OR916445-100G OR916445-25G
APOSOR916445-100GEA 1870 CZK
APOSOR916445-100G APOSOR916445-25G
Benzyl 2-Naphthyl Ether 95%
Benzyl-2-naphthyl ether
Vzorec: C₁₇H₁₄O
MW: 234.30 g/mol
Bod tání: 96…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00089092
CAS číslo: 613-62-7