Tisk…
Methyl (S)-(-)-3-bromoisobutyrate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR916365-1G OR916365-5G
APOSOR916365-1GEA 6020 CZK
APOSOR916365-1G APOSOR916365-5G
Methyl (S)-(-)-3-bromoisobutyrate 95%
Methyl (S)-(-)-3-bromoisobutyrate
Vzorec: C₅H₉BrO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064487
CAS číslo: 98190-85-3