Tisk…
4-tert-Butoxybenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(tert-Butoxy)benzonitrile
OR916364-25G OR916364-5G
APOSOR916364-25GEA 6580 CZK
APOSOR916364-25G APOSOR916364-5G
4-tert-Butoxybenzonitrile 95%
4-tert-Butoxybenzonitrile
Vzorec: C₁₁H₁₃NO
MW: 175.23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03425273
CAS číslo: 185259-36-3