Tisk…
3,4-Dihydroquinolin-1(2H)-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Amino-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
OR916352-1G OR916352-250MG
APOSOR916352-1GEA 15310 CZK
APOSOR916352-1G APOSOR916352-250MG
3,4-Dihydroquinolin-1(2H)-amine 95%
3,4-Dihydroquinolin-1(2H)-amine
Vzorec: C₉H₁₂N₂
MW: 148,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02656551
CAS číslo: 5825-45-6