Tisk…
5-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR916328-1G OR916328-5G
APOSOR916328-1GEA 0 CZK
APOSOR916328-1G APOSOR916328-5G
5-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole 98%
5-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₉H₉N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00020734
CAS číslo: 826-85-7