Tetramethylene sulphoxide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR916306-25G
OR916306-500G
APOSOR916306-25GEA
2240
CZK
APOSOR916306-25G
APOSOR916306-500G
Tetramethylene sulphoxide 98%
Tetramethylene sulphoxide
Vzorec:
C₄H₈OS Bod varu: 235…237 °C/760mmHg Hustota: 1,158 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 112 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005477 CAS číslo: 1600-44-8 |