Tisk…
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) dichloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR916291-5G OR916291-1G
APOSOR916291-5GEA 6250 CZK
APOSOR916291-5G APOSOR916291-1G
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) dichloride 98%
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) dichloride
Vzorec: C₂₇H₂₆Cl₂P₂Pd
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03844773
CAS číslo: 59831-02-6