3-(Benzyloxymethyl)cyclobutanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR916236-1G
OR916236-250MG
OR916236-5G
APOSOR916236-1GEA
2030
CZK
APOSOR916236-1G
APOSOR916236-250MG
APOSOR916236-5G
3-(Benzyloxymethyl)cyclobutanone 95%
3-(Benzyloxymethyl)cyclobutanone
Vzorec:
C₁₂H₁₄O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09055138 CAS číslo: 172324-67-3 |