Tisk…
(2-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9162-1G OR9162-250MG OR9162-100MG
APOSOR9162-1GEA 0 CZK
APOSOR9162-1G APOSOR9162-250MG APOSOR9162-100MG
(2-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride 97%
(2-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₉ClO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683108
CAS číslo: 92614-55-6