Tisk…
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9159-1G OR9159-250MG
APOSOR9159-1GEA 11410 CZK
APOSOR9159-1G APOSOR9159-250MG
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 97%
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O
MW: 186,2100 g/mol
Bod tání: 95…96,5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08271941
CAS číslo: 864068-96-2