Tisk…
1-methyl-1H-indole-5-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9157-1G OR9157-250MG OR9157-5G
APOSOR9157-1GEA 2070 CZK
APOSOR9157-1G APOSOR9157-250MG APOSOR9157-5G
1-methyl-1H-indole-5-carbaldehyde 97%
1-methyl-1H-indole-5-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₉NO
Bod tání: 84…86 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08271908
CAS číslo: 90923-75-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III