Tisk…
5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9150-100MG OR9150-1G OR9150-250MG OR9150-5G OR9150-10G
APOSOR9150-100MGEA 2620 CZK
APOSOR9150-100MG APOSOR9150-1G APOSOR9150-250MG APOSOR9150-5G APOSOR9150-10G
5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride 97%
5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
Vzorec: C₁₁H₈ClNO₂
MW: 221.64 g/mol
Bod tání: 133…135 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08271880
CAS číslo: 51655-71-1
UN: 3261
ADR: 8 II