Tisk…
1-Bromo-4-(tert-butylsulphanyl)benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR914606-1G OR914606-5G
APOSOR914606-1GEA 5200 CZK
APOSOR914606-1G APOSOR914606-5G
1-Bromo-4-(tert-butylsulphanyl)benzene 95%
1-Bromo-4-(tert-butylsulphanyl)benzene
Vzorec: C₁₀H₁₃BrS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973729
CAS číslo: 25752-90-3