Tisk…
1-Methyl-1H-indole-5-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Methyl-5-indolecarboxylic Acid
OR9146-1G OR9146-250MG
APOSOR9146-1GEA 2820 CZK
APOSOR9146-1G APOSOR9146-250MG
1-Methyl-1H-indole-5-carboxylic acid 97%
1-Methyl-1H-indole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Bod tání: 221…223 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03839859
CAS číslo: 186129-25-9