Tisk…
3-(4-Methoxyphenyl)propionic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR914551-100G OR914551-500G
APOSOR914551-100GEA 2570 CZK
APOSOR914551-100G APOSOR914551-500G
3-(4-Methoxyphenyl)propionic acid 98%
3-(4-Methoxyphenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002777
CAS číslo: 1929-29-9