Tisk…
3-(Hydroxymethyl)-2-hydroxynaphthalene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Hydroxymethyl)naphthalen-2-ol
OR914542-1G
APOSOR914542-1GEA 15050 CZK
APOSOR914542-1G
3-(Hydroxymethyl)-2-hydroxynaphthalene 98%
3-(Hydroxymethyl)-2-hydroxynaphthalene
Vzorec: C₁₁H₁₀O₂
MW: 174,195 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11504950
CAS číslo: 30159-70-7