Tisk…
2-Chloro-5-methylanisole 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Chloro-2-methoxy-4-methylbenzene
OR914539-1G OR914539-25G OR914539-5G
APOSOR914539-1GEA 3540 CZK
APOSOR914539-1G APOSOR914539-25G APOSOR914539-5G
2-Chloro-5-methylanisole 96%
2-Chloro-5-methylanisole
Vzorec: C₈H₉ClO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01679710
CAS číslo: 73909-16-7