Tisk…
4'-(1-Pyrrolidinyl)acetophenone 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR914528-100G OR914528-25G OR914528-5G
APOSOR914528-100GEA 16340 CZK
APOSOR914528-100G APOSOR914528-25G APOSOR914528-5G
4'-(1-Pyrrolidinyl)acetophenone 96%
4'-(1-Pyrrolidinyl)acetophenone
Vzorec: C₁₂H₁₅NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01075691
CAS číslo: 21557-09-5