4'-(Dimethylamino)acetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(4-(Dimethylamino)phenyl)ethanone
OR914527-100G
OR914527-25G
APOSOR914527-100GEA
1990
CZK
APOSOR914527-100G
APOSOR914527-25G
4'-(Dimethylamino)acetophenone 98%
4'-(Dimethylamino)acetophenone
Vzorec:
C₁₀H₁₃NO MW: 163,2200 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017246 CAS číslo: 2124-31-4 |