Tisk…
2,6-Dichloroanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Dichloro-2-methoxybenzene
OR914523-100G
APOSOR914523-100GEA 4040 CZK
APOSOR914523-100G
2,6-Dichloroanisole 98%
2,6-Dichloroanisole
Vzorec: C₇H₆Cl₂O
MW: 177,03 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000575
CAS číslo: 1984-65-2