3-Methyl-2-naphthol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR914496-1G
OR914496-5G
APOSOR914496-1GEA
5790
CZK
APOSOR914496-1G
APOSOR914496-5G
3-Methyl-2-naphthol 98%
3-Methyl-2-naphthol
Vzorec:
C₁₁H₁₀O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09037754 CAS číslo: 17324-04-8 |