3'-Chloro-o-formotoluidide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR914491-1G
OR914491-5G
APOSOR914491-1GEA
7670
CZK
APOSOR914491-1G
APOSOR914491-5G
3'-Chloro-o-formotoluidide 95%
3'-Chloro-o-formotoluidide
Vzorec:
C₈H₈ClNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00021009 CAS číslo: 71862-02-7 |