N-Boc-2-bromobenzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR914478-1G
OR914478-25G
OR914478-5G
APOSOR914478-1GEA
817
CZK
APOSOR914478-1G
APOSOR914478-25G
APOSOR914478-5G
N-Boc-2-bromobenzylamine 97%
N-Boc-2-bromobenzylamine
Vzorec:
C₁₂H₁₆BrNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05664385 CAS číslo: 162356-90-3 |