Tisk…

o-Anisaldehyde 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR914416-100G OR914416-25G OR914416-5G
APOSOR914416-100GEA 827 CZK
APOSOR914416-100G APOSOR914416-25G APOSOR914416-5G
o-Anisaldehyde 98%
o-Anisaldehyde
Vzorec: C₈H₈O₂
Bod varu: 238 °C
Bod tání: 34…40 °C
Bod vzplanutí: 117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003308
CAS číslo: 135-02-4

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR