Tisk…
3-Benzoylbenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-(Bromomethyl)phenyl)(phenyl)methanone, [3-(Bromomethyl)phenyl]-phenylmethanone
OR914410-25G OR914410-5G
APOSOR914410-25GEA 8670 CZK
APOSOR914410-25G APOSOR914410-5G
3-Benzoylbenzyl bromide
3-Benzoylbenzyl bromide
Vzorec: C₁₄H₁₁BrO
MW: 275.15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044727
CAS číslo: 22071-24-5